Gallium(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tri(2,4-pentandionato-O,O')gallium(III), Gallium(III)-2,4-pentandionat, Tris(2,4-pentandionato-O,O')gallium(III), Gallium(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O')
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
393541-25G
393541-5G
SIAL393541-25GEA
763
EUR
SIAL393541-25G
SIAL393541-5G
Gallium(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Gallium(III)acetylacetonat
Formel:
C₁₅H₂₁GaO₆ Molecular Weight: 367.05 g/mol Schmelzpunkt: 196…198 °C Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00013492 CAS-Nummer: 14405-43-7 EINECS: 238-377-0 |