Indiumphosphid 99% (Metall-Basis), polykristalliner Brocken 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A15509.03
A15509.06
A15509.03EA
68.7
EUR
A15509.03
A15509.06
Indiumphosphid 99% (Metall-Basis), polykristalliner Brocken 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Indium phosphide
Purity: 99.99%
CAS No.: 22398-80-7
Molecular Formula: InP
Formula Weight: 145.79
Melting Point: 1070°
Merck Reference: 14,4953
MDL No.: MFCD00016153
Formel:
InP Schmelzpunkt: 1070 °C Dichte: 4,81 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016153 CAS-Nummer: 22398-80-7 EINECS: 244-959-5 Merck Index: 14,4953 |