Digalliumtriselenid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Gallium (III) selenide
45572.03
45572.06
45572.03EA
68.7
EUR
45572.03
45572.06
Digalliumtriselenid ≥99,99% (Metall-Basis)
Digalliumtriselenid
Purity: 99.99%
CAS No.: 12024-24-7
Molecular Formula: Ga2Se3
Formula Weight: 376.33
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016103
Formel:
Ga₂Se₃ Molecular Weight: 376,33 g/mol Schmelzpunkt: 1010…1030 °C Dichte: 4,92 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016103 CAS-Nummer: 12024-24-7 EINECS: 234-693-8 UN: 3077 ADR: 9,III |