Aluminiumsulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminum(III) sulphate xhydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A0843-250G
A0843-500G
SIALA0843-250GEA
234
EUR
SIALA0843-250G
SIALA0843-500G
Aluminiumsulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Aluminiumsulfat Hydrat
Formel:
Al₂(SO₄)₃·xH₂O Molecular Weight: 366,21 g/mol |
MDL:
MFCD00149136 CAS-Nummer: 17927-65-0 EINECS: 233-135-0 |