Blei(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bleimonoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203610-10G 203610-50G
SIAL203610-10GEA 104 EUR
SIAL203610-10G SIAL203610-50G
Blei(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)oxid
Formel: PbO
Molecular Weight: 223,2 g/mol
Siedepunkt: 1470 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 888 °C
Dichte: 9,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011164
CAS-Nummer: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05431