Blei(II,IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleimennige, Orangemennige, Mennige
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
241547-100G
241547-500G
SIAL241547-100GEA
28.1
EUR
SIAL241547-100G
SIAL241547-500G
Blei(II,IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Blei(II,IV)oxid
Formel:
Pb₃O₄ Molecular Weight: 685,6 g/mol Siedepunkt: 2682 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 830 °C Dichte: 9,1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00078491 CAS-Nummer: 1314-41-6 EINECS: 215-235-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,05449 |