Quarz, grießform analytisches Reagens, gewaschen, kalziniert, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Silicium(IV)oxid, Sand, weißer Quarz, Siliciumdioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07536.0250
1.07536.1000
1.07536.5000
1.07536.0250EA
57.4
EUR
1.07536.0250
1.07536.1000
1.07536.5000
Quarz, grießform analytisches Reagens, gewaschen, kalziniert, Supelco®
Quarz
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1427 °C Dichte: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00217788 CAS-Nummer: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4 |