Sand 40-100 mesh, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Silicium(IV)oxid, Siliciumdioxid
370940010
370940050
370940250
370942500
ACRO370940010EA
81.5
EUR
ACRO370940010
ACRO370940050
ACRO370940250
ACRO370942500
Sand 40-100 mesh, rein
Sand
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60,08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: 1610 °C Dichte: ~ 2,6 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 14808-60-7 EINECS: 231-545-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light beige to grey Crystals |
Additional info | Cr2O3: 0.00005 % |
Particle size | 205 µm (D50) Typical |