Siliciumdioxid zum Reinigen von Platintiegeln, kalziniert, unbearbeitet, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Silicium(IV)oxid
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
18648-2.5KGEA 83.55 EUR
18648-2.5KG 18648-50KG 18648-6X2.5KG
Siliciumdioxid zum Reinigen von Platintiegeln, kalziniert, unbearbeitet, Fluka™
Siliciumdioxid
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4