Seesand zur Analyse, mit Säure gereinigt, kalziniert, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07712.1000 1.07712.5000 1.07712.9025 1.07712.9010
1.07712.1000EA 146 EUR
1.07712.1000 1.07712.5000 1.07712.9025 1.07712.9010
Seesand zur Analyse, mit Säure gereinigt, kalziniert, Supelco®
Seesand
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: >2200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1713 °C
Dichte: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Acid-soluble Iron (Fe) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.05 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %