Siliciumdioxid, glasartig, mit Säure gewaschen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
18649-1KG
18649-2.5KG
18649-6X1KG
18649-6X2.5KG
SIAL18649-1KGEA
93.9
EUR
SIAL18649-1KG
SIAL18649-2.5KG
SIAL18649-6X1KG
SIAL18649-6X2.5KG
Siliciumdioxid, glasartig, mit Säure gewaschen, Sigma-Aldrich®
Siliciumdioxid, glasartig
Formel:
SiO₂ Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1710 °C Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 60676-86-0 EINECS: 231-545-4 |