Seesand, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL31624-500GEA 81 EUR
SIAL31624-500G SIAL31624-2.5KG SIAL31624-1KG SIAL31624-6X1KG SIAL31624-50KG
Seesand, Sigma-Aldrich®
Seesand
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4