Blei(II)acetat basisch
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäure Blei(II)salz basisch, Blei(II)hydroxidacetat, Blei(II)acetathydroxid, Bleisubacetat
A16763.0E
A16763.36
A16763.0EEA
283
EUR
A16763.0E
A16763.36
Blei(II)acetat basisch
Blei(II)acetat basisch
CAS No.: 1335-32-6
Molecular Formula: C4H6O4Pb.2Pb(OH)2
Formula Weight: 807.72
Merck Reference: 14,5419
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00013041
Formel:
(CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂ Molecular Weight: 807,72 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011154 CAS-Nummer: 1335-32-6 EINECS: 215-630-3 UN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5419 |