Blei(II)acetat basisch, wasserfrei, EMSURE® zur Analyse von Zucker nach Horne, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Blei(II)salz basisch, Blei(II)hydroxidacetat, Blei(II)acetathydroxid, Bleisubacetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07414.1000 1.07414.9030
1.07414.1000EA 89 EUR
1.07414.1000 1.07414.9030
Blei(II)acetat basisch, wasserfrei, EMSURE® zur Analyse von Zucker nach Horne, Supelco®
Blei(II)acetat basisch
Formel: (CH₃COO)₂Pb·2Pb(OH)₂
Molecular Weight: 807,72 g/mol
Schmelzpunkt: 198…205 °C
Dichte: 3,58 g/cm3 (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011154
CAS-Nummer: 51404-69-4
EINECS: 215-630-3
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (PbO) ≥ 33.0 %
In water insoluble matter ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid ≤ 0.02 %
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃) passes test
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C) ≤ 1.0 %