Bleititanat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
35671.18 35671.30
35671.18EA 91.1 EUR
35671.18 35671.30
Bleititanat ≥99,9% (Metall-Basis)
Bleititanat
Purity: 99.9% CAS No.: 12060-00-3 Molecular Formula: PbTiO3 Formula Weight: 303.09 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 7.520 Appearance: Yellow Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011159
Formel: O₃PbTi
Schmelzpunkt: 1120 °C
Dichte: 7,520
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011159
CAS-Nummer: 12060-00-3
EINECS: 235-038-9
UN: 3288
ADR: 6.1,II