Chlorbutyldimethylsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

SILS03275.10 SILS03275.25 SILS03275.100 SILS03275.1000 SILS03275.750
SILNSILS03275.10EA 0 EUR
SILNSILS03275.10 SILNSILS03275.25 SILNSILS03275.100 SILNSILS03275.1000 SILNSILS03275.750
Chlorbutyldimethylsilan
Chlorbutyldimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8766 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015727
CAS-Nummer: 1000-50-6
EINECS: 423-700-1
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR