tert-Butylchlordimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
190500-100G 190500-25G 190500-5G
SIAL190500-100GEA 198 EUR
SIAL190500-100G SIAL190500-25G SIAL190500-5G
tert-Butylchlordimethylsilan, Sigma-Aldrich®
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Molecular Weight: 150.72 g/mol
Siedepunkt: 125
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 22
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4