tert-Butylchlordimethylsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr

Synonyme: tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid

SILS03300.10 SILS03300.25 S03300-100G
SILNSILS03300.10EA 0 EUR
SILNSILS03300.10 SILNSILS03300.25 FLUOS03300-100G
tert-Butylchlordimethylsilan
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Molecular Weight: 150.72 g/mol
Siedepunkt: 125
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 22
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR