Bismut(III)chloridoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bismutoxychlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
307610-250G 307610-50G
SIAL307610-250GEA 215 EUR
SIAL307610-250G SIAL307610-50G
Bismut(III)chloridoxid, Sigma-Aldrich®
Bismuth chloride oxide
Formel: BiClO
Molecular Weight: 260,43 g/mol
Dichte: 7,72 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010895
CAS-Nummer: 7787-59-9
EINECS: 232-122-7