Bismut(III)nitratoxid ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11122.09
11122.18
11122.09EA
153
EUR
11122.09
11122.18
Bismut(III)nitratoxid ≥99,998% (Metall-Basis), Puratronic®
Bismuth(III) nitrate oxide
Purity: 99.998%
CAS No.: 10361-46-3
Molecular Formula: BiONO3
Formula Weight: 286.99
Physical Form: Powder
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00064844
Formel:
BiNO₄ Dichte: 4,93 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064844 CAS-Nummer: 10361-46-3 EINECS: 233-792-3 UN: 1477 ADR: 5.1,II |