1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ethan-1,3-diylbis(diphenylphosphin), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethan, Ethylenbis(diphenylphosphin), DIPHOS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
106496-10G 106496-50G
SIAL106496-10GEA 58.1 EUR
SIAL106496-10G SIAL106496-50G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Formel: C₂₆H₂₄P₂
Molecular Weight: 398,42 g/mol
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003047
CAS-Nummer: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2