1,3-Bis(diphenylphosphino)propan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Propan-1,3-diylbis(diphenylphosphin), Propylenbis(diphenylphosphin), Bis(1,2-diphenylphosphino)propan
310050050 310050250 310051000
ACRO310050050EA 70.5 EUR
ACRO310050050 ACRO310050250 ACRO310051000
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propan
Formel: C₂₇H₂₆P₂
Molecular Weight: 412.45 g/mol
Schmelzpunkt: 57…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003050
CAS-Nummer: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥96.0 %