1,4-Bis(diphenylphosphino)butan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Butan-1,3-diylbis(diphenylphosphin), Butylenbis(diphenylphosphin), Bis(1,2-diphenylphosphino)butan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
261947-25G 261947-5G
SIAL261947-25GEA 85.7 EUR
SIAL261947-25G SIAL261947-5G
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
Formel: C₂₈H₂₈P₂
Molecular Weight: 426,48 g/mol
Schmelzpunkt: 195 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003051
CAS-Nummer: 7688-25-7
EINECS: 231-698-7