1,2-Bis(dimethylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethylenbis(dimethylphosphin), Bis(1,2-dimethylphosphino)ethan, Ethan-1,3-diylbis(dimethylphosphin), DMPE
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
261939-1G 261939-5G
SIAL261939-1GEA 160 EUR
SIAL261939-1G SIAL261939-5G
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimethylphosphino)ethan
Formel: C₆H₁₆P₂
Molecular Weight: 150,14 g/mol
Siedepunkt: 26 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008511
CAS-Nummer: 23936-60-9