Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborate
A16688.06
A16688.22
A16688.14
A16688.06EA
39.1
EUR
A16688.06
A16688.22
A16688.14
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat ≥99%
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Formel:
C₁₆H₃₆BF₄N Molecular Weight: 329.27 g/mol Schmelzpunkt: 159…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011634 CAS-Nummer: 429-42-5 EINECS: 207-058-8 |