Dodecyltrimethylammoniumbromid zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
8.41022.0025EA 100 EUR
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
Dodecyltrimethylammoniumbromid zur Synthese
Dodecyltrimethylammonium bromide
Formel: C₁₅H₃₄BrN
Molecular Weight: 308,35 g/mol
Schmelzpunkt: 264…266 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011767
CAS-Nummer: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 237 - 245 °C
Molar Mass 308.34 g/mol
Hill Formula C15H34BrN