Dodecyltrimethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dodecyl trimethyl ammonium bromide, (1-Dodecyl)trimethylammonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D8638-100G
D8638-25G
SIALD8638-100GEA
595
EUR
SIALD8638-100G
SIALD8638-25G
Dodecyltrimethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium bromide
Formel:
C₁₅H₃₄BrN Molecular Weight: 308,35 g/mol Schmelzpunkt: 264…266 °C |
MDL:
MFCD00011767 CAS-Nummer: 1119-94-4 EINECS: 214-290-3 |