Tetradecyltrimethylammoniumbromid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MyristyltrimethylammoniumbromidTTABTetradoniumbromidDynamin Inhibitor II
ACRO229371000EA 83.5 EUR
ACRO229371000 ACRO229370050 ACRO229375000 ACRO229370025
Tetradecyltrimethylammoniumbromid 99%
Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Formel: C₁₇H₃₈BrN
Molecular Weight: 336,394 g/mol
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011770
CAS-Nummer: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06419
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 250 °C
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %