Tetradecyltrimethylammoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Myristyltrimethylammoniumbromid, Tetradoniumbromid, TTAB, Dynamin Inhibitor II
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40006.0025 8.40006.0100
8.40006.0025EA 42.9 EUR
8.40006.0025 8.40006.0100
Tetradecyltrimethylammoniumbromid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Formel: C₁₇H₃₈BrN
Molecular Weight: 336,394 g/mol
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011770
CAS-Nummer: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06419
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 336.4 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3