Tetradecyltrimethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: MyristyltrimethylammoniumbromidTTABTetradoniumbromidDynamin Inhibitor II
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIALT4762-500GEA 332 EUR
SIALT4762-500G SIALT4762-1KG SIALT4762-100G SIALT4762-5G SIALT4762-250G
Tetradecyltrimethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetradecyltrimethylammoniumbromid
Formel: C₁₇H₃₈BrN
Molecular Weight: 336,394 g/mol
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011770
CAS-Nummer: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06419