Dodecyltrimethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16142.0025 8.16142.1000
8.16142.0025EA 75.5 EUR
8.16142.0025 8.16142.1000
Dodecyltrimethylammoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formel: C₁₅H₃₄ClN
Molecular Weight: 263.89 g/mol
Schmelzpunkt: 248…249.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041974
CAS-Nummer: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 237 °C (decomposition)
Molar Mass 263.9 g/mol
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials