Dodecyltrimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
44242-100G 44242-25G
SIAL44242-100GEA 378 EUR
SIAL44242-100G SIAL44242-25G
Dodecyltrimethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formel: C₁₅H₃₄ClN
Molecular Weight: 263.89 g/mol
Schmelzpunkt: 248…249.5 °C
MDL: MFCD00041974
CAS-Nummer: 112-00-5
EINECS: 203-927-0