Cetrimoniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexadecyltrimethylammoniumchlorid, Cetyltrimethylammoniumchlorid, CTAC, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumchlorid, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumchlorid
411410050
411410250
411411000
411415000
ACRO411410050EA
36.2
EUR
ACRO411410050
ACRO411410250
ACRO411411000
ACRO411415000
Cetrimoniumchlorid 99%
Cetrimoniumchlorid
Formel:
C₁₉H₄₂ClN Molecular Weight: 320 g/mol Schmelzpunkt: 234 °C Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011773 CAS-Nummer: 112-02-7 EINECS: 203-928-6 UN: 2923 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -33.0° to -37.0° (20°C, 589 nm) (c=9 in CHCl3) |