Cetrimoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hexadecyltrimethylammoniumchlorid, Cetyltrimethylammoniumchlorid, CTAC, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumchlorid, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumchlorid
52366-10G 52366-50G
SIAL52366-10GEA 191 EUR
SIAL52366-10G SIAL52366-50G
Cetrimoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Cetrimoniumchlorid
Formel: C₁₉H₄₂ClN
Molecular Weight: 320 g/mol
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011773
CAS-Nummer: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 3077
ADR: 9 III