Tetrapropylammoniumchlorid 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetra-n-propylammonium chloride
420710250 420711000
ACRO420710250EA 109 EUR
ACRO420710250 ACRO420711000
Tetrapropylammoniumchlorid 94%
Tetrapropylammonium chloride
Formel: C₁₂H₂₈ClN
Molecular Weight: 221,81 g/mol
Schmelzpunkt: 240…242 °C
Dichte: 1,0334 g/cm³ (3 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038729
CAS-Nummer: 5810-42-4
EINECS: 227-375-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥92 %
Specific optical rotation +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)