Tetrapropylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetra-n-propylammonium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
438243-10G 438243-50G
SIAL438243-10GEA 47.5 EUR
SIAL438243-10G SIAL438243-50G
Tetrapropylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium chloride
Formel: C₁₂H₂₈ClN
Molecular Weight: 221,81 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Dichte: 1,0334 g/cm³ (3 °C)
MDL: MFCD00038729
CAS-Nummer: 5810-42-4
EINECS: 227-375-5