Tetraethylammoniumcyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
358711-5G 358711-25G
SIAL358711-5GEA 147 EUR
SIAL358711-5G SIAL358711-25G
Tetraethylammoniumcyanid, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium cyanide
Formel: C₉H₂₀N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 13435-20-6
EINECS: 236-566-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II