Tetrapentylammoniumiodid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetraamylammoniumiodid
L14088.22
L14088.06
L14088.14
L14088.22EA
234
EUR
L14088.22
L14088.06
L14088.14
Tetrapentylammoniumiodid ≥98%
Tetrapentylammonium iodide
Purity: 98%
CAS No.: 2498-20-6
Molecular Formula: C20H44IN
Formula Weight: 425.49
Melting Point: 135-139°
Beilstein Reference: 3917412
Formel:
C₂₀H₄₄IN Molecular Weight: 425,48 g/mol Schmelzpunkt: 135…139 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041980 CAS-Nummer: 2498-20-6 EINECS: 219-688-0 |