Tetraethylammoniumnitrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
420310250
420310100
ACRO420310250EA
129
EUR
ACRO420310250
ACRO420310100
Tetraethylammoniumnitrat 99%
Tetraethylammonium nitrate
Formel:
C₈H₂₀N₂O₃ Schmelzpunkt: >240 °C Dichte: 1,1622 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041978 CAS-Nummer: 1941-26-0 EINECS: 217-725-5 UN: 1479 ADR: 5.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellowish-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |