Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
352580250
352581000
352585000
ACRO352580250EA
82.5
EUR
ACRO352580250
ACRO352581000
ACRO352585000
Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat 98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Formel:
C₁₆H₃₆F₆NP Molecular Weight: 387,43 g/mol Schmelzpunkt: 244…246 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011748 CAS-Nummer: 3109-63-5 EINECS: 221-472-6 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 242 to 247 °C |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |