Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
A17196.22 A17196.14 A17196.36
A17196.22EA 209 EUR
A17196.22 A17196.14 A17196.36
Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat ≥98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Purity: 98% CAS No.: 3109-63-5 Molecular Formula: C16H36F6NP Formula Weight: 387.44 Melting Point: 242-248° MDL No.: MFCD00011748
Formel: C₁₆H₃₆F₆NP
Molecular Weight: 387,43 g/mol
Schmelzpunkt: 242…248 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011748
CAS-Nummer: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
UN: 3263
ADR: 8,III