Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
86874-100G 86874-25G
SIAL86874-100GEA 165 EUR
SIAL86874-100G SIAL86874-25G
Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Formel: C₁₆H₃₆F₆NP
Molecular Weight: 387,43 g/mol
MDL: MFCD00011748
CAS-Nummer: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6
UN: 3263
ADR: 8,III