Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
86879-100G
86879-25G
86879-100GEA
549
EUR
86879-100G
86879-25G
Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat, Supelco®
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Formel:
C₁₆H₃₆F₆NP |
MDL:
MFCD00011748 CAS-Nummer: 3109-63-5 EINECS: 221-472-6 UN: 3263 ADR: 8,III |