Tetrapropylammoniumperruthenat
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
378390010 378392500
ACRO378390010EA 259 EUR
ACRO378390010 ACRO378392500
Tetrapropylammoniumperruthenat
Tetrapropylammonium perruthenate
Formel: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Molecular Weight: 351,43 g/mol
Schmelzpunkt: 160 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00074914
CAS-Nummer: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥27.7 %