Tetrapropylammoniumperruthenat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: TPAP, Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
330744-1G 330744-250MG
SIAL330744-1GEA 248 EUR
SIAL330744-1G SIAL330744-250MG
Tetrapropylammoniumperruthenat, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium perruthenate
Formel: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Molecular Weight: 351,43 g/mol
Schmelzpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00074914
CAS-Nummer: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1,III