Ferrocen 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(cyclopentandienyl)eisen, Di(cyclopentandienyl)eisen
119141000 119145000 119140025
ACRO119141000EA 63 EUR
ACRO119141000 ACRO119145000 ACRO119140025
Ferrocen 98%
Ferrocen
Formel: C₁₀H₁₀Fe
Molecular Weight: 186,04 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 173…176 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001427
CAS-Nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-brown Crystalline powder or crystals (May become lumpy on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
GC ≥97.5 %