Ferrocen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bis(cyclopentandienyl)eisen, Di(cyclopentandienyl)eisen
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03978.0050 8.03978.5000
8.03978.0050EA 40.1 EUR
8.03978.0050 8.03978.5000
Ferrocen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ferrocen
Formel: C₁₀H₁₀Fe
Molecular Weight: 186,04 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 172…175 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001427
CAS-Nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 186.03 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C
Vapor Pressure 3.4 hPa (100 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 150 °C