Triphenylphosphinoxid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12455.14 A12455.22 A12455.36
A12455.14EA 26.7 EUR
A12455.14 A12455.22 A12455.36
Triphenylphosphinoxid ≥99%
Triphenylphosphine oxide
Purity: 99% CAS No.: 791-28-6 Molecular Formula: C18H15OP Formula Weight: 278.29 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 153-159° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 745854 MDL No.: MFCD00002080
Formel: C₁₈H₁₅OP
Molecular Weight: 278.29 g/mol
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 153…159 °C
Dichte: 1.200
Flammpunkt: 180 °C (356 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002080
CAS-Nummer: 791-28-6
EINECS: 212-338-8