Triphenylphosphinoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T84603-100G T84603-25G
SIALT84603-100GEA 69.4 EUR
SIALT84603-100G SIALT84603-25G
Triphenylphosphinoxid, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphine oxide
Formel: C₁₈H₁₅OP
Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
MDL: MFCD00002080
CAS-Nummer: 791-28-6
EINECS: 212-338-8