Ammoniumdimolybdat (56,5% Mo)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ammoniummolybdat (di), di-Ammoniumdimolybdat
12215.30 12215.A1 12215.18
12215.30EA 79.4 EUR
12215.30 12215.A1 12215.18
Ammoniumdimolybdat (56,5% Mo)
Ammonium dimolybdate
CAS No.: 27546-07-2 Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00010882
Formel: H₈Mo₂N₂O₇
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010882
CAS-Nummer: 27546-07-2
EINECS: 248-517-2